Tetraammineplatinum(II) hydroxide solution (8 - 11% Pt) (p/p)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
42918.NHEA 300 EUR InStock
42918.NH 42918.NB
Tetraammineplatinum(II) hydroxide solution (8 - 11% Pt) (p/p)
Tetraammineplatinum(II) hydroxide
Formule: H₁₄N₄O₂Pt
MW: 297,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00050044
Numéro CAS: 38201-97-7
EINECS: 253-823-4
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité