Sodium nitrite solution standardisée 0.1 M en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Nitrite de sodium
43015.APEA 94.5 EUR InStock
43015.AP
Sodium nitrite solution standardisée 0.1 M en solution aqueuse
Sodium nitrite
Formule: NaNO₂
MW: 69 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011118
Numéro CAS: 7632-00-0
EINECS: 231-555-9
ONU: 3287
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité