Silicium dioxyde 30% dans l'éthylène glycol, dispersion colloïdale
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Silicium (IV) oxyde
43093.A7EA 297 EUR InStock
43093.A7 43093.A1
Silicium dioxyde 30% dans l'éthylène glycol, dispersion colloïdale
Silicium dioxyde
Formule: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Densité: 1,3
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 7631-86-9
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité