Ruthenium(IV) sulphide ≥99.9% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
43098.06EA 591 EUR InStock
43098.06
Ruthenium(IV) sulphide ≥99.9% (base métaux)
Ruthenium(IV) sulphide
Formule: RuS₂
MW: 165,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00799846
Numéro CAS: 12166-20-0
EINECS: 235-318-0
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité