Salcomine [=N,N'-bis(salicylidene)ethylenediiminocobalt(II)] ≥96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
43174.06EA 78.3 EUR InStock
43174.06 43174.03 43174.14 43174.22
Salcomine [=N,N'-bis(salicylidene)ethylenediiminocobalt(II)] ≥96%
Salcomine [=N,N'-bis(salicylidene)ethylenediiminocobalt(II)]
Formule: C₁₆H₁₆CoN₂O₂
MW: 327,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000009
Numéro CAS: 14167-18-1
EINECS: 238-012-5
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité