Benzyl acrylate 98% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ) 150 ppm
43204.30 43204.18 43204.09
43204.30EA 756 EUR InStock
43204.30 43204.18 43204.09
Benzyl acrylate 98% stabilisé
Benzyl acrylate
Stab. with ca 150ppm 4-methoxyphenol
Purity: 97% CAS No.: 2495-35-4 Molecular Formula: C10H10O2 Formula Weight: 162.19 Physical Form: Liquid Density: 1.06 Refractive Index: 1.5180 Appearance: Colourless Boiling Point: 111°/8mm Solubility: Soluble in organic solvents UN No.: UN3082 MDL No.: MFCD00048147
Applications: Preparation of high refractive index polyacrylates
Formule: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,19 g/mol
Point d'ébullition: 111 °C (8 mmHg)
Densité: 1.06
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00048147
Numéro CAS: 2495-35-4
EINECS: 219-673-9
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité