Poly(methyl-3,3,3-trifluoropropylsiloxane), M.W. 14,000
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
43230.22 43230.14 43230.06
43230.22EA 250 EUR InStock
43230.22 43230.14 43230.06
Poly(methyl-3,3,3-trifluoropropylsiloxane), M.W. 14,000
Poly(methyl-3,3,3-trifluoropropylsiloxane)
CAS No.: 63148-56-1 Molecular Formula: [-Si(CH3)(CH3CH2CF3)O-]n Flash Point: 315°(599°F) Physical Form: Liquid Density: 1.30 Refractive Index: 1.383 MDL No.: MFCD00241477
Applications: Fluorosilicone lubricant
Formule: [-Si(CH₃)(CH₃CH₂CF₃)O-]n
Densité: 1.30
Point d'éclair: 315 °C (599 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00241477
Numéro CAS: 63148-56-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité