DMS (Dimethyl suberimidate dihydrochloride)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
43244.09 43244.04
43244.09EA 212 EUR InStock
43244.09 43244.04
DMS (Dimethyl suberimidate dihydrochloride)
DMS (Dimethyl suberimidate dihydrochloride)
CAS No.: 34490-86-3 Molecular Formula: C10H20N2O2.2HCl Formula Weight: 273.20 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Moisture Sensitive Melting Point: 213-214° Solubility: Soluble in water MDL No.: MFCD00012574
Applications: Crosslinking of proteins and poly(allylamine)
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₂
Point de fusion: 213…214 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012574
Numéro CAS: 34490-86-3
EINECS: 252-060-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité