Poly(styrene-divinylbenzene), "cross-linked" 1% DVB 100-200 mesh
Fournisseur: Thermo Scientific
43292.14EA 87.6 EUR InStock
43292.14 43292.36 43292.22 43292.06
Poly(styrene-divinylbenzene), "cross-linked" 1% DVB 100-200 mesh
Poly(styrene-divinylbenzene)
Formule: [-CH₂CH(C₆H₅)-]x[-CH₂CH[C₆H₄(CHCH₂)]-]y
MW: 234,342 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00146442
Numéro CAS: 9003-70-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité