Paraformaldehyde 16% (p/v) en solution aqueuse sans méthanol
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
43368.9L 43368.9M
43368.9LEA 58.9 EUR InStock
43368.9L 43368.9M
Paraformaldehyde 16% (p/v) en solution aqueuse sans méthanol
Formaldéhyde
Solution is micro-filtered and supplied in ampules. RNase and DNase free.
CAS No.: 30525-89-4 Molecular Formula: (CH2O)n Physical Form: Liquid, Ampouled under argon MDL No.: MFCD00133991
Formule: CH₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003274
Numéro CAS: 50-00-0
ONU: 3334
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Concentration (w/v) 15.5 to 16.5%
Appearance Clear colourless liquid
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité