Dibutyl phosphate ≥96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
43371.AKEA 79.3 EUR InStock
43371.AK
Dibutyl phosphate ≥96%
Dibutyl phosphate
Formule: C₈H₁₉O₄P
MW: 210,21 g/mol
Point d'ébullition: 250 °C
Point de fusion: –13 °C
Densité: 1,058
Point d'éclair: 157 °C (315 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015245
Numéro CAS: 107-66-4
EINECS: 203-509-8
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité