Coal tar solution contains 81.0-86.0% alcohol
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
43671.K4 43671.AP
43671.K4EA 169 EUR InStock
43671.K4 43671.AP
Coal tar solution contains 81.0-86.0% alcohol
Coal tar
CAS No.: 8007-45-2 Flash Point: 13°(55°F) Physical Form: Liquid Appearance: Dark brown Odour: Alcohol-like UN No.: UN1993 MDL No.: MFCD00146482
Point d'éclair: 13 °C (55 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00146482
Numéro CAS: 8007-45-2
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité