Polyethylene oxide, M.W. 1,000,000
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: PEO
43678.22 43678.14 43678.36
43678.22EA 169 EUR InStock
43678.22 43678.14 43678.36
Polyethylene oxide, M.W. 1,000,000
Polyethylene oxide
CAS No.: 25322-68-3 Molecular Formula: (-CH2CH2O-)n Physical Form: Powder Odour: Odourless pH: 5-7 MDL No.: MFCD00147971
Formule: (-CH₂CH₂O-)n
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00147970
Numéro CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 14,7568
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité