Copper(II) pyrophosphate hydrate (43,5 - 48,5% P₂O₇)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
43760.A1 43760.A7
43760.A1EA 110 EUR InStock
43760.A1 43760.A7
Copper(II) pyrophosphate hydrate (43,5 - 48,5% P₂O₇)
Copper(II) pyrophosphate hydrate
Copper(II) pyrophosphate hydrate is used in printed circuit boards. It catalyzes the dimerization of isobutylene to diisobutylene. It is involved in the electrodeposition of copper-zinc alloys based electrolytes. Further, it is used in animal feed as a supplement. In addition to this, it is used in plating of copper on plastics, aluminum, and zinc.
CAS No.: 16570-28-8 Molecular Formula: Cu2P2O7.xH2O (x≈3-4) Formula Weight: 301.02(anhy) Physical Form: Powder Appearance: Blue MDL No.: MFCD00150225
Formule: Cu₂P₂O₇·xH₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150225
Numéro CAS: 16570-28-8
EINECS: 239-250-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité