Ethyl-N-phenylformimidate ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: N-Phenylformimidic Acid Ethyl Ester, Ethyl N-phenylformimidate, N-Ethoxymethyleneaniline
43788.14 43788.06
43788.14EA 94.2 EUR InStock
43788.14 43788.06
Ethyl-N-phenylformimidate ≥97%
Ethyl-N-phenylformimidate
Purity: 97% CAS No.: 6780-49-0 Molecular Formula: C9H11NO Formula Weight: 149.19 Physical Form: Liquid Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Colourless liquid Boiling Point: 101-102°/15mm MDL No.: MFCD00043655
Formule: C₉H₁₁NO
MW: 149,19 g/mol
Point d'ébullition: 101…102 °C (15 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043655
Numéro CAS: 6780-49-0
EINECS: 229-841-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité