Ethyl-2-cyanoacetoacetate
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
43792.09 43792.04
43792.09EA 164 EUR InStock
43792.09 43792.04
Ethyl-2-cyanoacetoacetate
Ethyl-2-cyanoacetoacetate
CAS No.: 634-55-9 Molecular Formula: C2H5OOCCH(CN)COCH3 Formula Weight: 155.16 Physical Form: Liquid UN No.: UN3276 MDL No.: MFCD00043487
Formule: C₇H₉NO₃
MW: 155,153 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043487
Numéro CAS: 634-55-9
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité