3-Methyl-1-phenylindolin-2-one ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
43808.03 43808.06
43808.03EA 122 EUR InStock
43808.03 43808.06
3-Methyl-1-phenylindolin-2-one ≥97%
3-Methyl-1-phenylindolin-2-one
Purity: 97% CAS No.: 23210-22-2 Molecular Formula: C15H13NO Formula Weight: 223.27 Physical Form: Powder MDL No.: MFCD00798609
Formule: C₁₅H₁₃NO
MW: 223,27 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00798609
Numéro CAS: 23210-22-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité