Oxyde de zirconium support de catalyseur
Fournisseur: Thermo Scientific
43814.22 43814.A4 43814.36
43814.22EA 101 EUR InStock
43814.22 43814.A4 43814.36
Oxyde de zirconium support de catalyseur
Oxyde de zirconium
Physical Form: 1/8" Pellets MDL No.: MFCD00011310
Applications: Catalyst carrier
Formule: OZr
MW: 107,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011310
Numéro CAS: 12036-01-0
EINECS: 215-227-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité