Sulphobromophthalein sodium salt hydrate
Fournisseur: Thermo Scientific
43878.06EA 89.9 EUR InStock
43878.06 43878.03 43878.14
Sulphobromophthalein sodium salt hydrate
Sulphobromophthalein sodium salt hydrate
Formule: C₂₀H₈Br₄O₁₀S₂Na₂·xH₂O
MW: 837,98 g/mol (anhy)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150017
Numéro CAS: 71-67-0
EINECS: 200-761-0
Merck Index: 14,8954
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité