Tetraammineplatinum(II) nitrate (≥50% Pt) ≥99.99% (base métaux), Premion®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
43897.01 43897.03 43897.06
43897.01EA 108 EUR InStock
43897.01 43897.03 43897.06
Tetraammineplatinum(II) nitrate (≥50% Pt) ≥99.99% (base métaux), Premion®
Tetraammineplatinum(II) nitrate
Purity: 99.99% CAS No.: 20634-12-2 Molecular Formula: H12N6O6Pt Formula Weight: 387.21 Physical Form: Crystalline Appearance: White Melting Point: 262° dec. UN No.: UN1477 MDL No.: MFCD00011624
Formule: H₁₂N₆O₆Pt
MW: 387,216 g/mol
Point de fusion: 262 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011624
Numéro CAS: 20634-12-2
EINECS: 243-929-9
ONU: 1477
ADR: 5.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité