3-Methyl-3-trimethylsiloxy-1-butyne ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
43922.09 43922.18
43922.09EA 106 EUR InStock
43922.09 43922.18
3-Methyl-3-trimethylsiloxy-1-butyne ≥97%
3-Methyl-3-trimethylsiloxy-1-butyne
Purity: 97% CAS No.: 17869-77-1 Molecular Formula: HC≡CC[OSi(CH3)3](CH3)CH3 Formula Weight: 156.30 Physical Form: Liquid Refractive Index: 1.4052 Odour: Characteristic Boiling Point: 52°/75mm UN No.: UN1993 MDL No.: MFCD00053867
Formule: HC ΞCC[OSi(CH₃)₃](CH₃)CH₃
MW: 156,30 g/mol
Point d'ébullition: 52 °C (75 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053867
Numéro CAS: 17869-77-1
EINECS: 241-823-7
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité