Polyethylene 1000 micron, faible densité
Fournisseur: Thermo Scientific
43949.18EA 37.2 EUR InStock
43949.18 43949.A1 43949.30
Polyethylene 1000 micron, faible densité
Polyethylene (CAS 9002-88-4)
Formule: (CH₂CH₂)n
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084423
Numéro CAS: 9002-88-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité