Polyethylene UHMW
Fournisseur: Thermo Scientific
43951.18 43951.30 43951.A1
43951.18EA 58.8 EUR InStock
43951.18 43951.30 43951.A1
Polyethylene UHMW
Polyethylene (CAS 9002-88-4)
CAS No.: 9002-88-4 Molecular Formula: (CH2CH2)n Physical Form: Powder Odour: Odourless MDL No.: MFCD00084423
Formule: (CH₂CH₂)n
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084423
Numéro CAS: 9002-88-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité