C-276 alloy, en feuilles, Thickness: 0.2 mm (0.008 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
43994.GHEA 127 EUR InStock
43994.GH
C-276 alloy, en feuilles, Thickness: 0.2 mm (0.008 in)
C-276 alloy
High strength, corrosion resistant alloy
Ni:Mo:Cr:Fe:W;Co:Mn; 57.5:15.5:15.5:6:3.5:1.5:0.5 approximate wt%
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité