Ammonium magnesium phosphate hydrate ≥99.999% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
44053.30EA 729 EUR InStock
44053.30 44053.18
Ammonium magnesium phosphate hydrate ≥99.999% (base métaux)
Ammonium magnesium phosphate hydrate
Formule: NH₄MgPO₄·xH₂O
MW: 137,32 g/mol (anhy)
Densité: 1,711
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00050358
Numéro CAS: 7785-21-9
EINECS: 232-075-2
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité