Silver plating solution ∼28,7 g/l (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
44067.AK 44067.K2
44067.AKEA 51.1 EUR InStock
44067.AK 44067.K2
Silver plating solution ∼28,7 g/l (base métaux)
Silver plating solution
UN No.: UN1935 MDL No.: MFCD00003397
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003397
ONU: 1935
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité