Amberlyst® 15 (H), humide résine échangeuse d'anions
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Strongly acidic macroreticular resin, Styrene-DVB
44079.30 44079.A1 44079.A7
44079.30EA 46.5 EUR InStock
44079.30 44079.A1 44079.A7
Amberlyst® 15 (H), humide résine échangeuse d'anions
Amberlyst® 15 (H)
CAS No.: 39389-20-3 Molecular Formula: Styrene-DVB; Strongly acidic macroreticular resin Physical Form: Beads Sensitivity: Hygroscopic MDL No.: MFCD00145841
Formule: (C₁₀H₁₀·C₈H₈O₃S)x
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00145841
Numéro CAS: 39389-20-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité