L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Poly(vinylidene fluoride)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
44080.36 44080.A3 44080.A9
44080.36EA 186 EUR InStock
44080.36 44080.A3 44080.A9
Poly(vinylidene fluoride)
Poly(vinylidene fluoride)
Poly(vinylidene fluoride) is useful in coatings, film, filter cloth, instrument linings, filtration membranes, pump parts, linings and valves. It is also employed as a material for transducers in devices such as headphones, microphones and sonic detectors. It is also essential for piezoelectric and electrostrictive applications. In addition, it is useful for monofilament fishing lines replacing nylon monofilament. It acts as a standard binder used in the production of composite electrodes for lithium ion batteries. It serves as a high grade insulator for wires, nanomaterials and pressure sensors. It is utilized to make filters which are used to prepare samples for high performance liquid chromatography and other advanced analytical techniques.
Notes: Incompatible with strong oxidizing agents.
CAS No.: 24937-79-9 Molecular Formula: (-CH2CF2-)n Physical Form: Powder Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 155-160° MDL No.: MFCD00084470
Formule: (-CH₂CF₂-)n
Point de fusion: 155…160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084470
Numéro CAS: 24937-79-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Color) White
Form Powder
Viscosity Melt viscosity 23.50 to 29.50 Kpoise
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité