Nitrure de bore 31% peinture réfractaire applicable à la brosse
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Bore nitrure
44086.30EA 138 EUR InStock
44086.30 44086.A1 44086.18
Nitrure de bore 31% peinture réfractaire applicable à la brosse
Nitrure de bore
Formule: BN
MW: 24,82 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011317
Numéro CAS: 10043-11-5
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité