Tris(4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline)ruthenium(II) dichloride
Fournisseur: Thermo Scientific
44123.02 44123.04
44123.02EA 267 EUR InStock
44123.02 44123.04
Tris(4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline)ruthenium(II) dichloride
Tris(4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline)ruthenium(II) dichloride
CAS No.: 36309-88-3 Molecular Formula: C72H48Cl2N6Ru Formula Weight: 1169.20 Physical Form: Powder MDL No.: MFCD03095387
Applications: Redox indicator, oxygen sensor
Formule: C₇₂H₄₈Cl₂N₆Ru
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095387
Numéro CAS: 36309-88-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité