Polyethylene, chloré
Fournisseur: Thermo Scientific
44146.30EA 99.7 EUR InStock
44146.30 44146.A1
Polyethylene, chloré
Polyethylene
Formule: (CH₂CH₂)n
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084424
Numéro CAS: 64754-90-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité