Fullerene nanotube multi-parois 20-50 nm OD, Length: 5-20 micron
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
44192.03 44192.06
44192.03EA 275 EUR InStock
44192.03 44192.06
Fullerene nanotube multi-parois 20-50 nm OD, Length: 5-20 micron
Fullerene nanotube
CAS No.: 308068-56-6 Physical Form: Powder Appearance: Black UN No.: UN1325 MDL No.: MFCD00133992
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133992
Numéro CAS: 308068-56-6
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité