Nickel plating solution, sans électricité pour cuivre et alliages de cuivre
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
44215.K2EA 93.4 EUR InStock
44215.K2
Nickel plating solution, sans électricité pour cuivre et alliages de cuivre
Nickel plating solution
Applications: For plating on copper, brass and copper alloys
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011137
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité