Refractory metals, plasma standard solution, Al, B, Cr, Hf, Mo, Nb, Si, Ta, Ti, V, W, Zr @ 100 µg/ml, Specpure®
Fournisseur: Thermo Scientific
44270.AE 44270.AP
44270.AEEA 259 EUR InStock
44270.AE 44270.AP
Refractory metals, plasma standard solution, Al, B, Cr, Hf, Mo, Nb, Si, Ta, Ti, V, W, Zr @ 100 µg/ml, Specpure®
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD00151265
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité