Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tris(2-phenylpyridinato)iridium(III)

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

44282.77EA 239 EUR InStock
44282.77
Tris(2-phenylpyridinato)iridium(III)
Tris(2-phenylpyridinato)iridium(III)
Applications: As a green light emitting material


Formule: C₃₃H₂₄IrN₃
MW: 654,79 g/mol
Point de fusion: 326…328 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039766
Numéro CAS: 693794-98-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité