Ruthénium 5% sur charbon actif humidifié avec environ 50% d'eau, en poudre, réduit
Fournisseur: Thermo Scientific
44338.06 44338.14 44338.22
44338.06EA 71.9 EUR InStock
44338.06 44338.14 44338.22
Ruthénium 5% sur charbon actif humidifié avec environ 50% d'eau, en poudre, réduit
Ruthénium
CAS No.: 7440-18-8 Odour: Odourless MDL No.: MFCD03458417
Formule: Ru
MW: 101,07 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011207
Numéro CAS: 7440-18-8
EINECS: 231-127-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité