Platine 5% dans le graphite Type 286
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Platinium
44365.06 44365.14 44365.22
44365.06EA 115 EUR InStock
44365.06 44365.14 44365.22
Platine 5% dans le graphite Type 286
Platine
CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: Powder Appearance: Dark grey Odour: Odourless UN No.: UN1325 MDL No.: MFCD00011179
Applications: Material for gas sensors
Formule: Pt
MW: 195,08 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011179
Numéro CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité