Calcium-α-D-isosaccharinate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
44371.06 44371.14
44371.06EA 495 EUR InStock
44371.06 44371.14
Calcium-α-D-isosaccharinate ≥98%
Calcium-alpha-D-isosaccharinate
Purity: 98% Molecular Formula: C12H22CaO12 Formula Weight: 398.38 Physical Form: Crystalline Appearance: Pale brown MDL No.: MFCD04039767
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité