5-Vinyluracil ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Vinylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
44379.01 44379.03
44379.01EA 120 EUR InStock
44379.01 44379.03
5-Vinyluracil ≥97%
5-Vinyluracil
Purity: 97% CAS No.: 37107-81-6 Molecular Formula: C6H6N2O2 Formula Weight: 138.12 Physical Form: Powder MDL No.: MFCD00913267
Formule: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00913267
Numéro CAS: 37107-81-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité