Poly(styrene-divinylbenzene), aminomethylated, "cross-linked" 1% DVB 100-200 mesh
Fournisseur: Thermo Scientific
44392.14EA 263 EUR InStock
44392.14 44392.06
Poly(styrene-divinylbenzene), aminomethylated, "cross-linked" 1% DVB 100-200 mesh
Poly(styrene-divinylbenzene), aminomethylated
Applications: Formation of amide groups using Boc strategy. As a scavenger resin
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00146442
Numéro CAS: 89551-24-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité