Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bis(methylcyclopentadienyl)niobium dichloride ≥97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

44393.03EA 168 EUR InStock
44393.03
Bis(methylcyclopentadienyl)niobium dichloride ≥97%
Bis(methylcyclopentadienyl)niobium dichloride


Formule: C₁₂H₁₄Cl₂Nb
MW: 322,05 g/mol
Point de fusion: 180 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03427138
Numéro CAS: 61374-51-4
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité