1-Chloro-2-[chloro(diphényl)méthyl]benzène 1,0 - 1,4 mmol/g sur Polystyrène, "cross-linked" 1% DVB 100-200 mesh
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (2-Chlorophenyl)diphenylmethyl chloride, Chloro(2-chlorophenyl)diphenylmethane, (Chloro(2-chlorophenyl)methylene)dibenzene
44407.04 44407.09 44407.18
44407.04EA 115 EUR InStock
44407.04 44407.09 44407.18
1-Chloro-2-[chloro(diphényl)méthyl]benzène 1,0 - 1,4 mmol/g sur Polystyrène, "cross-linked" 1% DVB 100-200 mesh
1-Chloro-2-[chloro(diphényl)méthyl]benzène
CAS No.: 42074-68-0 Physical Form: Powder MDL No.: MFCD00040399
Formule: C₁₉H₁₄Cl₂
MW: 313,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040399
Numéro CAS: 42074-68-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité