(S)-(+)-Methyl-3-hydroxy-2-methylpropionate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (S)-Methyl 3-hydroxy-2-methylpropanoate
44483.04 44483.09
44483.04EA 120 EUR InStock
44483.04 44483.09
(S)-(+)-Methyl-3-hydroxy-2-methylpropionate ≥98%
(S)-(+)-Methyl-3-hydroxy-2-methylpropionate
Purity: 99% CAS No.: 80657-57-4 Molecular Formula: C5H10O3 Formula Weight: 118.13 Flash Point: 81°(178°F) Physical Form: Liquid Density: 1.07 Refractive Index: 1.4250 Appearance: Colourless Boiling Point: 74°/10mm Beilstein Reference: 1720830 Optical Rotation: +27° (c=4 in methanol) MDL No.: MFCD00064520
Formule: C₅H₁₀O₃
MW: 118,132 g/mol
Point d'ébullition: 74 °C (10 mmHg)
Densité: 1.07
Point d'éclair: 81 °C (178 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064520
Numéro CAS: 80657-57-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité