Fullerene buckytube/nanotube à paroi simple >60%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
44501.77EA 178 EUR InStock
44501.77 44501.02
Fullerene buckytube/nanotube à paroi simple >60%
Fullerene buckytube/nanotube
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00282904
Numéro CAS: 308068-56-6
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité