Fullerene buckytube/nanotube à paroi simple
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
44508.01 44508.03
44508.01EA 80 EUR InStock
44508.01 44508.03
Fullerene buckytube/nanotube à paroi simple
Fullerene buckytube/nanotube
CAS No.: 308068-56-6 Physical Form: Powder Appearance: Black UN No.: UN1325 MDL No.: MFCD00282904
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00282904
Numéro CAS: 308068-56-6
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité