Titane (IV) oxyde 20 - 35% dans l'eau, dispersion colloïdale
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Oxyde de titane (IV)
44517.A7EA 379 EUR InStock
44517.A7 44517.36 44517.A1
Titane (IV) oxyde 20 - 35% dans l'eau, dispersion colloïdale
Titane (IV) oxyde
Applications: UV protection in clear coatings
Formule: TiO₂
MW: 79,88 g/mol
Point d'ébullition: 368 °C
Densité: 1,26
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011269
Numéro CAS: 13463-67-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité