N-Benzylidene-3,4-(methylenedioxy)benzylamine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
44534.03EA 45.1 EUR InStock
44534.03 44534.14 44534.06
N-Benzylidene-3,4-(methylenedioxy)benzylamine ≥98%
N-Benzylidene-3,4-(methylenedioxy)benzylamine
Formule: C₁₅H₁₃NO₂
MW: 239,30 g/mol
Point de fusion: 69…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00115461
Numéro CAS: 112776-37-1
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité