Potassium hexachlororuthenate(III) (≥23% Ru) ≥99.99% (base métaux), Premion®
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
44547.03EA 110 EUR InStock
44547.03 44547.06
Potassium hexachlororuthenate(III) (≥23% Ru) ≥99.99% (base métaux), Premion®
Potassium hexachlororuthenate(III)
Formule: K₃RuCl₆
MW: 431,09 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011390
Numéro CAS: 25443-63-4
EINECS: 246-983-1
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité