Ruthénium 2% sur alumine, en pastilles
Fournisseur: Thermo Scientific
44575.14 44575.22 44575.36
44575.14EA 138 EUR InStock
44575.14 44575.22 44575.36
Ruthénium 2% sur alumine, en pastilles
Ruthénium
CAS No.: 7440-18-8 Physical Form: S.A. nominally 200m2/g Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011207
Formule: Ru
MW: 101,07 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011207
Numéro CAS: 7440-18-8
EINECS: 231-127-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité