Ruthénium 4% sur alumine, anneaux
Fournisseur: Thermo Scientific
44593.36EA 2350 EUR InStock
44593.36
Ruthénium 4% sur alumine, anneaux
Ruthénium
Formule: Ru
MW: 101,07 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011207
Numéro CAS: 7440-18-8
EINECS: 231-127-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité